Learn More
Sodium 2-mercaptoethanesulfonate, MedChemExpress
Product Code. 16448477
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 g
10 g
Unit Size:
10g
5g
Product Code. 16448477
Brand: Medchem Express HY13679
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress Mesna (Sodium 2-mercaptoethanesulfonate) is an antioxidant which has cytoprotective effects. Mesna is widely used as a systemic protective agent against chemotherapy toxicity. Mesna is also used to reduce hemorrhagic cystitis induced by cyclophosphamide.
Mesna (Sodium 2-mercaptoethanesulfonate) is an antioxidant which has cytoprotective effects. Mesna is widely used as a systemic protective agent against chemotherapy toxicity. Mesna is also used to reduce hemorrhagic cystitis induced by cyclophosphamide.
Specifications
Chemical Name or Material Sodium 2-mercaptoethanesulfonate
CAS 19767-45-4
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C2H5NaO3S2
Quantity 5 g
Synonym Sodium 2-mercaptoethanesulfonate Mesnum
Solubility Information H2O : ≥ 50 mg/mL (304.54 mM)
SMILES SCCS(=O)(O[Na])=O
Molecular Weight (g/mol) 164.18
Formula Weight 164.18
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis