Learn More
Abnova™ Small RNA Marker
Código de producto. 16062038
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
30 μL
Tamaño de la unidad:
30µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
16062038 30 μL 30µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16062038 Proveedor Abnova™ N.º de proveedor R0007.30uL
 Restricted Item
Estimated Shipment: 18-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Small RNAs include a variety of non-coding RNAs, such as miRNA, siRNA, snoRNA and snRNA
  • Recently such a small RNA is intensively studied, because the small RNA has been found to control many biological events.
  • The Small RNA Marker consists of five single-stranded RNAs (ssRNA).
  • The 20, 30, 40 and 50 bases RNAs are synthesized by chemically (non phosphorylated).
  • The 100 bases RNA is synthesized by in vitro transcription.
  • The Small RNA Marker is suitable for determinating size of small-size ssRNA in denaturing polyacrylamide gel electrophoresis.
  • The Small RNA Marker can be visualized by ethidium bromide staining.
Especificaciones
For Use With (Application) Electrophoresis
Quantity 30 μL
Storage Requirements Store at -80°C Repeated freeze/thaw cycles should be avoided
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.