Learn More
Silber(I)-Citrathydrat, Alfa Aesar™
Marke:  Alfa Aesar 045496.14
Weitere Details : CAS : 206986-90-5 Gewicht : 0.02500kg
Menge 25g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15422317
  • 271.00 € / 25 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 1
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
206986-90-5
533.743
HGXIBFSXZZKKRV-UHFFFAOYSA-N
16212313
C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O.[Ag].[Ag].[Ag]
C6H10Ag3O8
MFCD00150589
silver i citrate hydrate, trisilver 1+ citrate hydrate
2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylsäure; Silber; Hydrat
Spezifikation
Silver(I) citrate hydrate
C6H10Ag3O8
silver i citrate hydrate, trisilver 1+ citrate hydrate
HGXIBFSXZZKKRV-UHFFFAOYSA-N
2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylsäure; Silber; Hydrat
16212313
Pulver
170°C (decomposition)
206986-90-5
MFCD00150589
Soluble in water.
C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O.[Ag].[Ag].[Ag]
533.743
512.70 (Anhydrous)
Light sensitive
25g
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation