Learn More
SGK1 Antibody (4D7-G3), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals H00006446-M01
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
SGK1 Monoclonal antibody specifically detects SGK1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown
Specifikationer
| SGK1 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| AAH01263 | |
| Mouse | |
| IgG purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown | |
| 4D7-G3 | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, serine/threonine protein kinase SGK, serine/threonine-protein kinase Sgk1, serum/glucocorticoid regulated kinase, serum/glucocorticoid regulated kinase 1, Serum/glucocorticoid-regulated kinase 1, SGK | |
| SGK (AAH01263.1, 1 a.a. ~ 431 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MTVKTEAAKGTLTYSRMRGMVAILIAFMKQRRMGLNDFIQKIANNSYACKHPEVQSILKISQPQEPELMNANPSPPPSPSQQINLGPSSNPHAKPSDFHFLKVIGKGSFGKVLLARHKAEEVFYAVKVLQKKAILKKKEEKHIMSERNVLLKNVKHPFLVGLHFSFQTADKLYFVLDYINGGELFYHLQRERCFLEPRARFYAAEIASALGYLHSLNIVYRDLKPENILLDSQGHIVLTDFGLCKENIEHNSTTSTFCGTPEYLAPEVLHKQPYDRTVDWWCLGAVLYEMLYGLPPFYSRNTAEMYDNILNKPLQLKPNITNSARHLLEGLLQKDRTKRLGAKDDFMEIKSHVFFSLINWDDLINKKITPPFNPNVSGPNDLRHFDPEFTEEPVPNSIGKSPDSVLVTASVKEAAEAFLGFSYAPPTDSFL | |
| 0.1 mg | |
| Apoptosis, DNA Repair | |
| 6446 | |
| Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 κ |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering