Learn More
SGI-1027, MedChemExpress
Product Code. p-200097459
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
Artikelnummer. 16445938
missing translation for 'mfr': Medchem Express HY13962
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress SGI-1027 is a DNA methyltransferase (DNMT) inhibitor, with IC50s of 7.5 μM, 8 μM, and 12.5 μM for DNMT3B, DNMT3A, and DNMT1 with poly(dI-dC) as substrate.
SGI-1027 is a DNA methyltransferase (DNMT) inhibitor, with IC50s of 7.5 μM, 8 μM, and 12.5 μM for DNMT3B, DNMT3A, and DNMT1 with poly(dI-dC) as substrate.
Spezifikation
Chemical Name or Material SGI-1027
CAS 1020149-73-8
Color Light Yellow
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C27H23N7O
Quantity 10 mg
Solubility Information DMSO : 27 mg/mL (58.50 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(NC1=CC=C(NC2=NC(N)=NC(C)=C2)C=C1)C3=CC=C(NC4=CC=NC5=CC=CC=C45)C=C3
Molecular Weight (g/mol) 461.52
Formula Weight 461.52
Percent Purity 99.35%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.