Learn More
SGE™ Replacement Needles for 0.5 - 1μL Syringes
Product Code. 11982595
Click to view available options
Needle Gauge:
23 G
26 G
32 G
Needle Point Style:
Bevel
Cone
Sheathed/LC
Length (English) Needle:
2 in.
2.7 in.
4 in.
For Use With (Equipment):
8 mm O.D. Barrel 0.5μL Microvolume Syringes
8 mm O.D. Barrel 1μL Microvolume Syringes
Microvolume Syringes (1μL)
On-column Syringe
Syringe Needles (0.5μL), Syringes
Unit Size:
Each
Product Code. 11982595
Brand: SGE™ 034060
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
For use with 0.5 to 1μL syringes
For removable-needle syringes or additional replacements, contact your Fisher Scientific Customer Service Representative.
Specifications
Material Stainless Steel
Needle Gauge 23 G
Diameter (English) Inner 0.006 in.
Diameter (English) Outer 0.02 in.
Diameter (Metric) Inner 0.15 mm
Diameter (Metric) Outer 0.5 mm
Length (English) Needle 2.7 in.
Product Type Replacement Needle
Needle Point Style Bevel
For Use With (Equipment) 8 mm O.D. Barrel 1μL Microvolume Syringes
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis