Learn More
SFMBT2 Antibody (PCRP-SFMBT2-1B7), R&D Systems™
Product Code. 18601365 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μg
20 μg
Unit Size:
100µg
20µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
18601365 100 μg 100µg
18660715 20 μg 20µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 18601365 Supplier Novus Biologicals Supplier No. NBP323640100ug
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
SFMBT2 Monoclonal antibody specifically detects SFMBT2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigen SFMBT2
Applications Flow Cytometry, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone PCRP-SFMBT2-1B7
Concentration 0.2 mg/mL
Conjugate Unconjugated
Dilution Flow Cytometry : 1-2 μg/million cells, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence : 1-2 μg/mL
Formulation 10 mM PBS with 0.05% BSA
Gene Alias KIAA1617, Scm-like with four mbt domains 2, scm-like with four MBT domains protein 2
Host Species Mouse
Immunogen Recombinant full-length human SFMBT2 protein
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 100 μg
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 57713
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG2c
Product Line Novus
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.