Learn More
ratiolab™ Semi-micro Q-VETTES, 1.6mL, PS
Product Code. 10171372
Click to view available options
Capacity (Metric):
1.6 mL
Förpackningsstorlek
Pack of 1000
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 10171372
missing translation for 'mfr': ratiolab™ 2712120
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Improved photometric properties allow these cuvettes to yield more constant sample temperatures during photometric measurements . Ratiolab™ Semi-micro Q-VETTES feature optimized form and small wall thickness for increased heat transfer.
  • Glass-clear polystyrene (PS)
  • Applicable wavelength range 340 to 900nm
  • Very low variation of extinction values
  • Excellent optical transmission range
  • Cavity-sorted production
  • Path length 10mm
  • Outer dimensions: 12.5 x 12.5 x 45mm
  • Supplied in practical Styrofoam racks: 100 netidentical cuvets in a Styrofoam box with closable lid
Tekniske data
Type Semi-micro Cuvette
Capacity (Metric) 1.6 mL
Material Polystyrene
Length (Metric) 12.5 mm
Quantity 1000 Cuvettes
Path Length 10 mm
Wavelength Range 340 to 900 nm
Height (Metric) 45 mm
Width (Metric) 12.5 mm
For Use With (Application) Photometric Measurement
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.