Learn More
Descripción
SDR39U1 Polyclonal antibody specifically detects SDR39U1 in Human samples. It is validated for Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | SDR39U1 |
| Applications | Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25 to 2 μg/mL |
| Formulation | PBS, pH 7.2, 40% glycerol |
| Gene Alias | C14orf124, chromosome 14 open reading frame 124, epimerase family protein SDR39U1, HCDIShort-chain dehydrogenase/reductase family 39U member 1, short chain dehydrogenase/reductase family 39U, member 1 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: VNLAGENILNPLRRWNETFQKEVLGSRLETTQLLAKAITKAPQPPKAWVLVTGVAYYQPSLTAEYDEDSPGGDFDFFSNLVTKWEAAA |
| Purification Method | Affinity purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?