Learn More
SB-616234-A, MedChemExpress
Product Code. 16480238
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
Unit Size:
10mg
5mg
Product Code. 16480238
Brand: Medchem Express HY19477
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress SB-616234-A is a selective and orally bioavailable 5-HT1B receptor antagonist, with anxiolytic and antidepressant activity.
SB-616234-A is a selective and orally bioavailable 5-HT1B receptor antagonist, with anxiolytic and antidepressant activity.
Specifications
Chemical Name or Material SB-616234-A
CAS 908601-49-0
Color Light Nude
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C32H36ClN5O3
Quantity 5 mg
Solubility Information DMSO : 10 mg/mL (17.42 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCC2=C1C=C(N3C[C@@H](C)N[C@@H](C)C3)C(OC)=C2)C4=CC=C(C5=CC=C(C6=NOC(C)=N6)C=C5C)C=C4.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 574.11
Formula Weight 574.11
Percent Purity 98.14%
Grade Research
Physical Form Powder
For Use With (Application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis