Learn More
SB-423562, MedChemExpress
Product Code. 16456318
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
Unit Size:
10mg
5mg
Product Code. 16456318
Brand: Medchem Express HY15105
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress SB-423562 is a short-acting calcium-sensing receptor (CaR) antagonist. SB-423562 has the potential for osteoporosis research.
SB-423562 is a short-acting calcium-sensing receptor (CaR) antagonist. SB-423562 has the potential for osteoporosis research.
Spezifikation
Chemical Name or Material SB-423562
CAS 351490-27-2
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C26H32N2O4
Quantity 10 mg
Solubility Information DMSO : 5 mg/mL (11.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(CCC1=CC=C(C#N)C(OC[C@H](O)CNC(C)(C)CC2CC(C=CC=C3)=C3C2)=C1)=O
Molecular Weight (g/mol) 436.54
Formula Weight 436.54
Percent Purity 99.66%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.