Learn More
MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-PEG3-NH2 hydrochloride
Product Code. 16461009
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
2 g
Unit Size:
100mg
10mg
1g
25mg
2g
500mg
50mg
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
16461009 1 g 1g
16492876 25 mg 25mg
16490237 50 mg 50mg
16463868 10 mg 10mg
16454906 100 mg 100mg
16420096 2 g 2g
16401566 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 16461009 Supplier MedChemExpress Supplier No. HY103602
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-PEG3-NH2 hydrochloride is a synthesized E3 ligase ligand-linker conjugate that incorporates the (S,R,S)-AHPC based VHL ligand and 3-unit PEG linker used in PROTAC technology.
Spécification
Molecular Weight (g/mol) 656.23 g/mol
CAS 2097971-11-2
Content And Storage -80°C, protect from light, stored under nitrogen
Shipping Condition Shipping with dry ice
Quantity 1 g
Synonym VH032-PEG3-NH2 hydrochloride ∣ VHL Ligand-Linker Conjugates 1 hydrochloride ∣ E3 ligase Ligand-Linker Conjugates 5
Solubility DMSO : 50 mg/mL (76.19 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : ≥ 50 mg/mL (76.19 mM)
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.