Learn More
(S,R,S)-AHPC-Me hydrochloride, MedChemExpress
Product Code. 16487826
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
100 mg
500 mg
1 g
2 g
Unit Size:
100mg
1g
2g
500mg
Product Code. 16487826
Brand: Medchem Express HY42424
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-Me hydrochloride (VHL ligand 2 hydrochloride) is the (S,R,S)-AHPC-based VHL ligand used in the recruitment of the von Hippel-Lindau (VHL) protein. (S,R,S)-AHPC-Me hydrochloride can be used to synthesize ARV-771, a von Hippel-Landau (VHL) E3 ligase-based BET PROTAC degrader. ARV-771 potently degrades BET protein in castration-resistant prostate cancer (CRPC) cells with a DC50 <1 nM.
(S,R,S)-AHPC-Me hydrochloride (VHL ligand 2 hydrochloride) is the (S,R,S)-AHPC-based VHL ligand used in the recruitment of the von Hippel-Lindau (VHL) protein. (S,R,S)-AHPC-Me hydrochloride can be used to synthesize ARV-771, a von Hippel-Landau (VHL) E3 ligase-based BET PROTAC degrader. ARV-771 potently degrades BET protein in castration-resistant prostate cancer (CRPC) cells with a DC50 <1 nM.
Spécification
Chemical Name or Material (S,R,S)-AHPC-Me hydrochloride
CAS 1948273-03-7
Color Light Yellow
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C23H33ClN4O3S
Quantity 100 mg
Synonym VHL ligand 2 hydrochloride E3 ligase Ligand 1
Solubility Information H2O : 100 mg/mL (207.88 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 63 mg/mL (130.96 mM)
SMILES N[C@@H](C(C)(C)C)C(N1[C@H](C(N[C@@H](C)C2=CC=C(C3=C(C)N=CS3)C=C2)=O)C[C@@H](O)C1)=O.Cl
Molecular Weight (g/mol) 481.05
Formula Weight 481.05
Percent Purity 98.07%
Grade Research
Physical Form Powder
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis