Learn More
MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-C6-PEG3-C4-Cl
Description
The connector of linker is Halogen group. (S,R,S)-AHPC-C6-PEG3-C4-Cl incorporates the (S,R,S)-AHPC based VHL ligand and an alkyl/ether-based linker. (S,R,S)-AHPC-C6-PEG3-C4-Cl is capable of inducing the degradation of GFP-HaloTag7 in cell-based assays.
Spécification
Spécification
| Molecular Weight (g/mol) | 751.42 g/mol |
| CAS | 1835705-55-9 |
| Content And Storage | Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Quantity | 100 mg |
| Synonym | VH032-C6-PEG3-C4-Cl ∣ VHL Ligand-Linker Conjugates 12 ∣ E3 ligase Ligand-Linker Conjugates 8 |
| Solubility | DMSO : ≥ 100 mg/mL (133.08 mM) ∣ Ethanol : 100 mg/mL (133.08 mM; Need ultrasonic) |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.