Learn More
(S)-3,5-DHPG, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Selective group I mGlu agonist; active enantiomer of 3,5-DHPG (Cat. No. 0342)
Brand:  Tocris Bioscience 0805/5
Encompass
Código de producto. 13488023
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos »
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Selective group I mGlu receptor agonist.
Available as part of the Group I mGlu Receptor Tocriset™ and Mixed mGlu Receptor Tocriset™ . Racemate also available.
Especificaciones
Especificaciones
162870-29-3
MFCD11044457
HOOWCUZPEFNHDT-UHFFFAOYNA-N
2-amino-2-(3,5-dihydroxyphenyl)acetic acid
5mg
CHEBI:29474
>98%
C8H9NO4
s-3,5-dihydroxyphenylglycine, s-3,5-dhpg, l-3,5-dihydroxyphenylglycine, s-dhpg, unii-cf5g2g268a, chembl39221, 2s-2-amino-2-3,5-dihydroxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, alpha-amino-3,5-dihydroxy-, alphas, tocris-0342, tocris-0805
NC(C(O)=O)C1=CC(O)=CC(O)=C1
183.16
443586
183.16
(S)-3, 5-DHPG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado