Specifications
| Melting Point | 218.0°C to 220.0°C |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 98.5% min. (HPLC) |
| Quantity | 5 g |
| Formula Weight | 785.88 |
| Percent Purity | 98% |
| Chemical Name or Material | Rifaximin |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.