Learn More
Invitrogen™ Ribosome-inactivating protein Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ PA598352
Código de producto. 16501182
  • 464.00 € / 100µg
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Ribosome-inactivating protein Polyclonal Antibody for Western Blot, ELISA
Has cytotoxic activity towards cancer cells, but not normal cells. Inhibits the growth of the human leukemia cell line K562, the murine melanoma cell line B16 and the lung adenocarcinoma cell line A549 with IC50 values of 88.1 nM, 63.4 nM and 359.3 nM respectively. [Uniprot].
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Ribosome-inactivating protein
Polyclonal
Unconjugated
cucurmosin; Ribosome-inactivating protein cucurmosin; rRNA N-glycosidase
Recombinant Cucurbita moschata Ribosome-inactivating protein cucurmosin protein (1-244AA).
100 μg
Primary
-20°C or -80°C if preferred
Liquid
ELISA, Western Blot
5 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
Rabbit
Protein G
RUO
Plant
Antibody
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado