Learn More
Ribocil-C (R enantiomer), MedChemExpress
Product Code. 16497778
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Unit Size:
10mg
1mg
25mg
5mg
Product Code. 16497778
Brand: Medchem Express HY19488B
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress Ribocil-C R enantiomer is the R enantiomer of Ribocil-C. Ribocil-C is a highly selective inhibitor of bacterial riboflavin riboswitches.
Ribocil-C R enantiomer is the R enantiomer of Ribocil-C. Ribocil-C is a highly selective inhibitor of bacterial riboflavin riboswitches.
Spécification
Chemical Name or Material Ribocil-C (R enantiomer)
CAS 2177266-81-6
Color Off-White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C21H21N7OS
Quantity 10 mg
Solubility Information DMSO : 6.7 mg/mL (15.97 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C1N=C([C@H](CCC2)CN2CC3=CN(C4=NC=CC=N4)C=N3)NC(C5=CC=CS5)=C1
Molecular Weight (g/mol) 419.5
Formula Weight 419.5
Percent Purity 99.56%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis