Learn More
Resorcinol monobenzoate, 94%
Product Code. 11479436
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
Unit Size:
100g
500g
Product Code. 11479436
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19150.22
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 136-36-7 | C13H10O3 | 214.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 136-36-7
Molecular Formula C13H10O3
Molecular Weight (g/mol) 214.22
MDL Number MFCD00020118
InChI Key GDESWOTWNNGOMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym resorcinol monobenzoate, 1,3-benzenediol, monobenzoate, eastman inhibitor rmb, resorcinol, monobenzoate, benzoic acid, m-hydroxyphenyl ester, 3-benzoyloxyphenol, benzoic acid 3-hydroxyphenyl ester, unii-942e82kuwd, 3-hydroxyphenyl benzoate, 1,3-benzenediol, 1-benzoate
PubChem CID 8690
IUPAC Name (3-hydroxyphenyl) benzoate
SMILES OC1=CC=CC(OC(=O)C2=CC=CC=C2)=C1
Specifikationer
Melting Point 130°C to 133°C
Quantity 100 g
Formula Weight 214.22
Percent Purity 94%
Chemical Name or Material Resorcinol monobenzoate
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.