missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Red/Red Flexible PVC Peri-Pump Tubing, 2-Bridge, 1.14 mm (0.045 in.), 12/pack

Product Code. 30326262
Click to view available options
Color:
Red/Red
Material:
PVC
Dimensione della confezione:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30326262

Marca: VHG Labs VHGD180201

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Diameter (Metric) Inner 1.14 mm
Material PVC
For Use With Peristaltic Pumps
Shape 2
Color Red/Red
Flexibility Flexible
Quantity 12/Pk.
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato