Läs mer
Läs mer
Deutsch Neumann™ Vacuum Quality Laboratory Tubing
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (Metric) Inner:
6 mm
8 mm
10 mm
Diameter (Metric) Outer:
12 mm
16 mm
20 mm
Overall Length (Metric):
25 m
Förpackningsstorlek
1m
25m
Beskrivning
- Durometer 50 Shore A
- Good elastic memory
- Excellent choice for vacuum applications
Specifikationer
Specifikationer
| Certifications/Compliance | ISO 9001:2008 |
| Diameter (Metric) Inner | 6 mm |
| Material | Natural Rubber |
| Diameter (Metric) Outer | 12 mm |
| Overall Length (Metric) | 25 m |
| Thickness (Metric) | 3 mm |
| For Use With (Application) | For Laboratory Use |
| Color | Red |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering