missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse FGF21 / Fibroblast Growth Factor 21 Protein

Product Code. 15999559
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Unit Size:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15999559

Brand: enQuireBio™ QP6044ec100ug

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) FGF21 / Fibroblast Growth Factor 21, was expressed in the hosts and tags indicated.

Specifications

Accession Number NP_064397.1
Gene ID (Entrez) 56636
Name FGF21 / Fibroblast Growth Factor 21 Protein
Quantity 100 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not determined.
Gene Symbol FGF21
Protein Length Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Mouse
Species E. coli
Protein Tag His
Sequence AYPIPDSSPL LQFGGQVRQR YLYTDDDQDT EAHLEIREDG TVVGAAHRSP ESLLELKALK PGVIQILGVK ASRFLCQQPD GALYGSPHFD PEACSFRELL LEDGYNVYQS EAHGLPLRLP QKDSPNQDAT SWGPVRFLPM PGLLHEPQDQ AGFLPPEPPD VGSSDPLSMV EPLQGRSPSY AS
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Show More Show Less
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.