Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse BMP-4 Protein
Product Code. 18157000
Click to view available options
Formulation:
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with BSA as a carrier protein.
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA.
Unit Size:
10µg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18157000
missing translation for 'mfr': R&D Systems™ 5020BP010
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Mouse BMP-4 Protein is derived from CHO. The Recombinant Mouse BMP-4 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formulation Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with BSA as a carrier protein.
Gene ID (Entrez) 12159
Molecular Weight (g/mol) Predicted MW: 13.1kDa (monomer) Observed MW: 18-26kDa, reducing conditions
Name BMP-4
Quantity 10 μg
Source Chinese Hamster Ovary cell line,CHO-derived mouse BMP-4 protein Ser293-Arg408
Storage Requirements Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Structural Form Disulfide-linked homodimer
Gene Alias BMP2B, BMP-2B, BMP2B1, BMP2BMCOPS6, BMP4, BMP-4, Bone morphogenetic protein 2B, bone morphogenetic protein 4, DVR4, MCOPS6, OFC11, ZYME
Conjugate Unconjugated
Recombinant Recombinant
Purity or Quality Grade 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato