Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MSRA Protein
Product Code. p-7154863
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Unit Size:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Product Code. 16043171
Brand: enQuireBio™ QP8191ec10ug
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MSRA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Accession Number NP_001129142.1
Gene ID (Entrez) 4482
Name MSRA Protein
Quantity 10 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not determined.
Gene Symbol MSRA
Protein Length Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Human
Species E. coli
Protein Tag His
Sequence GNSASNIVSP QEALPGRKEQ TPVAAKHHVN GNRTVEPFPE GTQMAVFGMG CFWGAERKFW VLKGVYSTQV GFAGGYTSNP TYKEVCSEKT GHAEVVRVVY QPEHMSFEEL LKVFWENHDP TQGMRQGNDH GTQYRSAIYP TSAKQMEAAL SSKENYQKVL SEHGFGPITT DIREGQTFYY AEDYHQQYLS KNPNGYCGLG GTGVSCPVGI KK
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato