Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DUSP23 Protein
Product Code. 15924308
Click to view available options
Quantity:
10 μg
100 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
100µg
10µg
2µg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15924308
Marca: enQuireBio™ QP10578100ug
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
A cDNA sequence encoding the DUSP23 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Gene ID (Entrez) 54935
Name DUSP23 Protein
Quantity 100 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Gene Symbol DUSP23
Biological Activity Specific activity is > 200 units/mg, and is defined as the amount of enzyme that hydrolyzes 1.0 nmole of p-nitrophenyl phosphate (pNPP) per minute at pH 7.5 at 37C.
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Human
Species E. coli
Protein Tag His
Sequence MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGVQPPNFSW VLPGRLAGLA LPRLPAHYQF LLDLGVRHLV SLTERGPPHS DSCPGLTLHR LRIPDFCPPA PDQIDRFVQI VDEANARGEA VGVHCALGFG RTGTMLACYL VKERGLAAGD AIAEIRRLRP GSIETYEQEK AVFQFYQRTK
Buffer DUSP23 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT, 10% glycerol and 100mM NaCl.
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado