Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DNA-directed RNA polymerase III subunit RPC3 Protein
Tekniske data
Tekniske data
| Accession Number | NP_001290385.1 |
| Gene ID (Entrez) | 10623 |
| Name | DNA-directed RNA polymerase III subunit RPC3 Protein |
| Quantity | 100 μg |
| Regulatory Status | Research Use Only |
| Endotoxin Concentration | Not determined. |
| Gene Symbol | POLR3C |
| Protein Length | Full Length |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross Reactivity | Human |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?