Learn More
Rat anti-Mouse IgG2b Heavy Chain Secondary Antibody (LO-MG2b-2), HRP, Novus Biologicals™
Shop All Bio Techne ProductsDescription
IgG2b Heavy Chain Monoclonal antibody specifically detects IgG2b Heavy Chain in Mouse samples. It is validated for ELISA
Spécification
Spécification
| Antigen | IgG2b Heavy Chain |
| Applications | ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | LO-MG2b-2 |
| Conjugate | HRP |
| Formulation | PBS |
| Host Species | Rat |
| Immunogen | Purified mouse IgG2b |
| Purification Method | Protein A purified |
| Quantity | 0.25 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?