Learn More
RASSF1 Monoclonal Antibody (OTI8A11), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA502512S
Encompass_Preferred
 View more versions of this product
Product Code. 17537091
  • 242.00 € / 30µL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Description
Description
RASSF1 Monoclonal antibody specifically detects RASSF1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot
Specifications
Specifications
RASSF1
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q9NS23
Mouse
Affinity chromatography
RUO
11186
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
IgG1
Immunocytochemistry, Western Blot
OTI8A11
Unconjugated
RASSF1
123F protein; 123F2; AA536941; AU044980; cardiac-specific ras association domain family 1 protein; NORE2A; pancreas-specific ras association domain family 1 protein; protein 123F2; Ras association (RalGDS/AF-6) domain family 1; Ras association (RalGDS/AF-6) domain family member 1; Ras association domain family 1; Ras association domain family member 1; ras association domain-containing protein 1; Rassf1; Rassf1A; RASSF1A tumor suppressor; Rassf1B; Rassf1C; RDA32; REH3P21; tumor suppressor protein RDA32; wu:fc17f02; WUGSC:H_LUCA12.5; zgc:112224; zgc:92505; zgc:92505 protein
Full length human recombinant protein of human RASSF1 produced in E.coli.
30 μL
Primary
Human
Liquid
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.