Learn More
Rasagiline mesylate, MedChemExpress
Produktkod. 16452247
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity Förpackningsstorlek
16452247 50 mg 50mg
16436506 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16452247 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14605
 Restricted Item
Estimated Shipment: 23-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
MedChemExpress Rasagiline (R-AGN1135) mesylate is a highly potent selective irreversible mitochondrial monoamine oxidase (MAO) inhibitor with IC50s of 4.43 nM and 412 nM for rat brain MAO B and A activity, respectively.
Rasagiline (R-AGN1135) mesylate is a highly potent selective irreversible mitochondrial monoamine oxidase (MAO) inhibitor with IC50s of 4.43 nM and 412 nM for rat brain MAO B and A activity, respectively.
Specifikationer
Chemical Name or Material Rasagiline mesylate
CAS 161735-79-1
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C13H17NO3S
Quantity 50 mg
Synonym (R)-AGN1135 mesylateTVP1012 mesylate
Solubility Information H2O : 25 mg/mL (93.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES CS(=O)(O)=O.C#CCN[C@H]1C2=CC=CC=C2CC1
Molecular Weight (g/mol) 267.34
Formula Weight 267.34
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Physical Form Powder
For Use With (Application) Neuroscience-Neurodegeneration
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.