Learn More
rac-N-[(1R)-2-Hydroxy-3-methyl-1-(2-methylpropyl)-3-buten-1-yl]-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, TRC
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | rac-N-[(1R)-2-Hydroxy-3-methyl-1-(2-methylpropyl)-3-buten-1-yl]-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Synonym | rac-t-Butyl ((4R)-3-Hydroxy-2,6-dimethylhept-1-en-4-yl)carbamate |
| Quantity | 25 mg |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C12 H16 N2 O7 |
| Formula Weight | 300.096 |
| Molecular Weight (g/mol) | 300.265 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?