missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ ML 179

Click to view available options
Quantity:
50 mg
Packungsgröße:
50mg
Beschreibung
ML 179 is a selective liver receptor homolog 1 (LRH1, NR5A2) inverse agonist (IC50 = 320 nM and maximum efficacy of 64% repression). Exhibits >31-fold selectivity over SF1.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | ML 179 |
| CAS | 1883548-87-5 |
| Synonym | 3-Cyclohexyl-6-[4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazin-1-yl]-1H-pyrimidine-2,4-dione |
| Quantity | 50 mg |
| Solubility | Soluble to 50mM in DMSO |
| Molecular Formula | C21H25F3N4O2 |
| Formula Weight | 422.44 |
| Physical Form | Crystalline Solid |
| Product Type | Bioactive Small Molecule |
| Purity | >99% |
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering