Learn More
R&D Systems™ Human GPR22 (NP_005286) VersaClone cDNA
Código de producto. 18421960
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
18421960 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18421960 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC0309
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.41 €
    322.35 € / 10µg
    Save 40.06 €
    11% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
G Protein-coupled Receptor 22
The Human GPR22 (NP_005286) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for GPR22, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The GPR22 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Gene hGPR22
Accession Number NP_005286
Concentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulation cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Insert Type 1315bp
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Species Human
Product Line R&D Systems
Quantity 10 μg
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.