Learn More
(R)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, TRC
Product Code. 30135245
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 mg
50 mg
250 mg
Unit Size:
250mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30135245 50 mg 50mg
30136282 25 mg 25mg
30007148 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30135245 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC37957450MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 04-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 300543-56-0
Molecular Formula C17 H19 Cl N2
Molecular Weight (g/mol) 286.799
Synonym Piperazine, 1-[(R)-(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-, (-)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, (R)-1-(p-Chlorobenzhydryl)piperazine, 1-[(R)-α-(4-Chlorophenylbenzyl]piperazine, N-[(R)-α-(4-Chlorophenylbenzyl]piperazine
IUPAC Name 1-[(R)-(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazine
SMILES Clc1ccc(cc1)[C@H](N2CCNCC2)c3ccccc3
Especificaciones
Quantity 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H19ClN2/c18-16-8-6-15(7-9-16)17(14-4-2-1-3-5-14)20-12-10-19-11-13-20/h1-9,17,19H,10-13H2/t17-/m1/s1
Formula Weight 286.124
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material (R)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine
Grade HPLC
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.