Learn More
Hellma™ Quartz Suprasil Ultra-Micro Absorption Cells
Click to view available options
Capacity (Metric):
0.7 to 5 μL
100 μL
300 μL
Unit Size:
Each
Pack of 2
Specifications
Specifications
| Type | Ultra-micro Absorption Cell |
| Capacity (Metric) | 100 μL |
| Material | Quartz Suprasil |
| Quantity | 2/Pack |
| Path Length | 3 x 3 mm |
| Height (Metric) | 45 mm |
| Width (Metric) | 12.5 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido