Learn More
Pyrex™ Roux Culture Off-Set Neck Flasks
Click to view available options
Capacity (Metric):
600 mL
1200 mL
Unit Size:
Pack of 10
Descripción
- Manufactured from chemically inert Pyrex glass for a contamination-free environment
- Withstands repeated autoclaving /li>
Especificaciones
Especificaciones
| Capacity (Metric) | 1200 mL |
| Material | Borosilicate Glass |
| For Use With (Application) | Ideal for culture work |
| Neck Style | Off-set |
| No. per Pack | 10 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido