Learn More
Pyrex™ Zylindrischer Kolben aus Borosilikatglas, konisch
Ideal für Fermentierungs- und Kulturarbeiten
Marke:  Pyrex S/3L5895
Weitere Details : Gewicht : 6.62000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15527960
  • 695.00 € / 20 Stück
Verfügbar ab
05-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas für effektive Beständigkeit gegen plötzlichen Temperaturwechsel und chemische Korrosion
  • Mit weißem Beschriftungsfeld aus Emaille
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Ja
25 mm
Borosilikatglas
Zylindrisch
90 mm
500 ml
70 mm