Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass General Purpose Dish
Product Code. 12539955
Click to view available options
Capacity (Metric):
1500 mL
2000 mL
3500 mL
4500 mL
Unit Size:
Pack of 4
Product Code. 12539955
Brand: Pyrex 1490/08
Only null left
Add to basket
Add to basket
Autoclavable and chemically resistant
Autoclavable and chemically resistant
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex™ borosilicate glass
  • Dishes can be autoclaved or used in microwave ovens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Capacity (Metric) 4500 mL
Dimensions (L x W x H) 389 x 270 x 57 mm
Height (Metric) 55 mm
Length (Metric) 366 mm
Material Glass
Type General Purpose Dish
Width (Metric) 266 mm
For Use With Microwave ovens
For Use With (Application) Ideal for drying powders and crystals, staining and development, collection of drips and spills from solution bottles, gel electrophoresis and paper chromatography dissection work
Length (English) 14.4 in.
Height (English) 2.16 in.
Resistant To Chemicals
Shape Rectangular
Width (English) 10.47 in.
Autoclavable Autoclavable
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.