missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PSMB9 Monoclonal Antibody (OTI1G7), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
242.00 € - 540.87 €
Specifications
| Antigen | PSMB9 |
|---|---|
| Clone | OTI1G7 |
| Concentration | 0.77 mg/mL |
| Applications | Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Quantity | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Quantity | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
17541472
|
Origene Technologies
TA504350S |
30 μL |
242.00 €
30µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
17521472
|
Origene Technologies
TA504350 |
100 μL |
540.87 €
100µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beskrivning
PSMB9 Monoclonal antibody specifically detects PSMB9 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotSpecifikationer
| PSMB9 | |
| 0.77 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| P28065 | |
| IgG1 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
| OTI1G7 | |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| 5698 | |
| Primary |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel