Description
PSMA4 Polyclonal antibody specifically detects PSMA4 in Human,Monkey,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Specifications
Specifications
| Antigen | PSMA4 |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Alexa Fluor 647 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | HC9EC 3.4.25.1, HsT17706, Macropain subunit C9, MGC12467, MGC24813, Multicatalytic endopeptidase complex subunit C9, proteasome (prosome, macropain) subunit, alpha type, 4, Proteasome component C9, proteasome subunit alpha type-4, proteasome subunit HC9, Proteasome subunit L, PSC9MGC111191 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-261 of human PSMA4 (NP_001096137.1).,, Sequence:, MSRRYDSRTTIFSPEGRLYQVEYAMEAIGHAGTCLGILANDGVLLAAERRNIHKLLDEVFFSEKIYKLNEDMACSVAGITSDANVLTNELRLIAQRYLLQYQEPIPCEQLVTALCDIKQAYTQFGGKRPFGVSLLYIGWDKHYGFQLYQSDPSGNYGGWKATCIGNNSAAAVSMLKQDYKEGEMTLKSALALAIKVLNKTMDVSKLSAEKVEIATLTRENGKTVIRVLKQKEVEQLIKKHEEEEAKAEREKKEKEQKEKDK |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Show More |
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?