Learn More
PSI-7409 tetrasodium, MedChemExpress
Product Code. 16493486
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Unit Size:
10mg
1mg
25mg
5mg
Product Code. 16493486
Brand: Medchem Express HY15745A
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress PSI-7409 tetrasodium is an active 5'-triphosphate metabolite of sofosbuvir (PSI-7977), inhibiting HCV NS5B polymerases, with IC50s of 1.6, 2.8, 0.7 and 2.6 μM for GT 1b_Con1, GT 2a_JFH1, GT 3a, and GT 4a NS5B polymerases, respectively.
PSI-7409 tetrasodium is an active 5'-triphosphate metabolite of sofosbuvir (PSI-7977), inhibiting HCV NS5B polymerases, with IC50s of 1.6, 2.8, 0.7 and 2.6 μM for GT 1b_Con1, GT 2a_JFH1, GT 3a, and GT 4a NS5B polymerases, respectively.
Specifications
Chemical Name or Material PSI-7409 tetrasodium
CAS 1621884-22-7
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C10H12FN2Na4O14P3
Quantity 25 mg
Solubility Information H2O : ≥ 125 mg/mL (212.55 mM)
SMILES O[C@@H]([C@@](C)(F)[C@H](N1C(NC(C=C1)=O)=O)O2)[C@H]2COP(OP(OP(O[Na])(O[Na])=O)(O[Na])=O)(O[Na])=O
Molecular Weight (g/mol) 588.09
Formula Weight 588.09
Percent Purity 95.0%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-anti-virus
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado