Learn More
PROX1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1D4B1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Proteintech 67438-1-IG-20UL
 Se flere versioner af dette produkt
Artikelnummer. 16880066
  • 145.00 € / 20µL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
The PROX1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PROX1. This antibody recognizes human, rat, mouse antigen. The PROX1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Tekniske data
Tekniske data
PROX1
Monoclonal
1000 μg/mL
Mouse
Primary
Human, Rat, Mouse
Western Blot, ELISA
1D4B1
Unconjugated
20 μL
5629
IgG2b
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.