Learn More
Invitrogen™ ProQuantum™ Immunoassays Accessory Kit
Beskrivning
Sufficient materials are provided to run 10 assays using 96-well plates. The kit does not include the following items: qPCR plates, cold blocks, and pipette tips.
Specifikationer
Specifikationer
| Product Type | Immunoassays Accessory Kit |
| Quantity | 10 assays |
| Product Line | ProQuantum |
| Content And Storage |
|
| Shipping Condition | Room Temperature |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?