Learn More
Corning™ ProCulture™ Spinner Flasks
Produktkod. 10352162 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacity (Metric):
6 L
8 L
15 L
36 L
Diameter (Metric) Center Neck:
100 mm
120 mm
140 mm
Förpackningsstorlek
Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10352162
missing translation for 'mfr': Corning™ 450236L
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Sidearm design allows access for 25mL and 50mL pipettes
  • Baffles enhance aeration and agitation
  • Unique impeller design for optimal stirring
  • Sidearm design allows access for 25mL and 50mL pipettes
  • Borosilicate glass vessels
  • Flask centre cap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Closure Color Orange
Closure Material Polypropylene
Diameter (Metric) Center Neck 120 mm
Diameter (Metric) Inner Side Arm 29 mm
Diameter (Metric) Side Arm 45 mm
Capacity (Metric) 36 L
Material Glass
Height (Metric) 545 mm
Side Arm Angle 2
Thread Size GL 45
Sterility Non-sterile
Closure Type Screw Cap
Diameter (Metric) Outer 408 mm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.