Learn More
Invitrogen™ Universal Assay Buffer (10X)
Código de producto. 15582107
Click to view available options
Quantity:
1 each
Tamaño de la unidad:
Each
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15582107
Marca: Invitrogen™ EPX11110000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Universal Assay Buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Product Type Buffer
Quantity 1 each
Species Canine, Mouse, Rat, Non-Human Primate, Human, Human
For Use With (Equipment) Luminex™ Instruments