Learn More
PPARA Monoclonal Antibody (OTI2D10), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
242.00 € - 540.87 €
Specifications
| Antigen | PPARA |
|---|---|
| Clone | OTI2D10 |
| Concentration | 0.48 mg/mL |
| Classification | Monoclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantity | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantity | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17579461
|
Origene Technologies
TA503529S |
30 μL |
242.00 €
30µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
17559461
|
Origene Technologies
TA503529 |
100 μL |
540.87 €
100µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Descrizione
PPARA Monoclonal antibody specifically detects PPARA in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western BlotSpecifica
| PPARA | |
| 0.48 mg/mL | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| Primary |
| OTI2D10 | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| IgG1 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.