Learn More
Descripción
PP4/PPP4C Polyclonal antibody specifically detects PP4/PPP4C in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | PP4/PPP4C |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulation | 0.2 um filtered solution in PBS |
| Gene Alias | EC 3.1.3.16, PP4C, PP4protein phosphatase X, catalytic subunit, PP-X, PPXPPH3, protein phosphatase 4 (formerly X), catalytic subunit, protein phosphatase 4, catalytic subunit, Protein phosphatase X |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human PP4/PPP4C. |
| Purification Method | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?