Learn More
Potassium phosphate, 97%
Product Code. p-7232580
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
2000 g
Unit Size:
100g
2000g
500g
Product Code. 15479019
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L15168.22
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 7778-53-2 | K{3}O{4}P
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Melting Point 1340°C
CAS 7778-53-2
Physical Form Solid
Quantity 100 g
Molecular Formula K{3}O{4}P
Synonym Potassium phosphate, tribasic;Tripotassium phosphate
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium phosphate
Palabra de advertencia
  • Danger
Clasificación
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
  • Specific target organ toxicity Category 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Causes serious eye damage.
  • H335-May cause respiratory irritation.
Consejos de prudencia
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contains : Phosphoric acid, tripotassium salt
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado