Specifications
| Melting Point | 295.0°C to 300.0°C |
| Quantity | 50 g |
| Linear Formula | 2-(HO2C)C6H4CO2K |
| Solubility Information | Solubility aq. soln.: 80 g/L (20°C). Other solubilities: 330 g/L water (100°C), slightly soluble in alcohol |
| Formula Weight | 204.22 |
| Grade | HPLC |
| Chemical Name or Material | Potassium hydrogen phthalate |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.