Learn More
Potassium dihydrogen phosphate, Burdick & Jackson™
Click to view available options
Quantity:
1 kg
Packaging:
Plastic Bottle
Unit Size:
1kg
Specifications
Specifications
| Boiling Point | Decomposes on heating. |
| Melting Point | 253°C |
| CAS | 7778-77-0 |
| Color | Colorless |
| pH | 4.2 to 4.5 (20°C) |
| Quantity | 1 kg |
| Molecular Formula | H2KO4P |
| MDL Number | MFCD00011401 MFCD00147253 |
| InChI Key | GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [K+].OP(O)([O-])=O |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering