Learn More
Alfa Aesar™ Kalium4-acetylphenyltrifluorborat, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H55845.06
Weitere Details : CAS : 252726-24-2 Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15422218
  • 140.00 € / 5 Gramm
Verfügbar ab
24-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
252726-24-2
226.047
JRUXIRSHKHCTTK-UHFFFAOYSA-N
23665673
[B-](C1=CC=C(C=C1)C(=O)C)(F)(F)F.[K+]
C8H7BF3KO
MFCD07784376
potassium 4-acetylphenyl trifluoroboranuide, potassium 4-acetylphenyltrifluoroborate, pubchem11433, trifluoro 4-acetylphenyl potassioboron v, potassium 4-acetylphenyltrifluoroborate&, potassium 4-acetylphenyl trifluoro borate 1-, potassium 4-acetylphenyl trifluoroborate
Kalium; (4-Acetylphenyl)-trifluorboranuid
Spezifikation
Potassium 4-acetylphenyltrifluoroborate
C8H7BF3KO
potassium 4-acetylphenyl trifluoroboranuide, potassium 4-acetylphenyltrifluoroborate, pubchem11433, trifluoro 4-acetylphenyl potassioboron v, potassium 4-acetylphenyltrifluoroborate&, potassium 4-acetylphenyl trifluoro borate 1-, potassium 4-acetylphenyl trifluoroborate
[B-](C1=CC=C(C=C1)C(=O)C)(F)(F)F.[K+]
226.047
226.05
97%
290°C (decomposition)
252726-24-2
MFCD07784376
JRUXIRSHKHCTTK-UHFFFAOYSA-N
Kalium; (4-Acetylphenyl)-trifluorboranuid
23665673
Pulver
Weiß
5g
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation